Läs mer
Thermo Scientific™ National Flat-Bottom Vial Inserts
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Flat-Bottom Vial Inserts are bulk-packed for convenience.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 200μL; 5mm OD |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Volym (metrisk) | 200 μL |
| Typ | Insert |