Läs mer
Thermo Scientific™ National Glass Skruvgänga Provflaskor med Open Top Caps och Septa
Volym (metrisk):
8 ml
16 ml
Höjd (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
17 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Description
Thermo Scientific™ Nationella provflaskor med skruvgänga i glas med öppna lock och septa inkluderar krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa.
- Omonterade bekvämlighetssatser
- Välj mellan 33 expansionsborosilikat klarglas (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat glas
- Eliminera urlakning av joner
- Ge konsekvent pH för provets lagringstid
- Med skruvlock i polypropen med öppen topp och PTFE/silikonsepta
- Praktisk förpackning för förråd eller laboratorieskåp
Specifications
Specifications
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 8 ml |
| Septum | Röd PTFE/vit silikon |
| Volym (engelska) | 2.125 dr. |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) med septum |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Stängningsstorlek | 15-425 |