Läs mer
Thermo Scientific™ National Glass Skruvgänga Provflaskor med Open Top Caps och Septa
Volym (metrisk):
8 ml
16 ml
Höjd (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
17 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nationella provflaskor med skruvgänga i glas med öppna lock och septa inkluderar krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa.
- Unassembled convenience kits
- Choice of 33 expansion borosilicate clear glass (Type 1, Class A) or 51A amber glass
- Eliminate leaching of ions
- Provide consistent pH for duration of sample storage life
- With polypropylene open top screw caps and PTFE/silicone septa
- Convenient packaging for storerooms or laboratory cabinets
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Amber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 16 ml |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Volym (engelska) | 4.375 dr. |
| Förslutningstyp | Screw Cap (Open-top) with Septum |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Stängningsstorlek | 18-400 |