Läs mer
Thermo Scientific™ National Glass Skruvgänga Provflaskor med Open Top Caps och Septa
Produktkod. p-4526555
Volym (metrisk):
8 ml
16 ml
Höjd (metrisk):
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
17 mm
21 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 12458666
Brand: Thermo Scientific™ B79903A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nationella provflaskor med skruvgänga i glas med öppna lock och septa inkluderar krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa.
Thermo Scientific™ Nationella provflaskor med skruvgänga i glas med öppna lock och septa inkluderar krympförpackade flaskor och separat förpackade kapsyler och septa.
  • Omonterade bekvämlighetssatser
  • Välj mellan 33 expansionsborosilikat klarglas (Typ 1, Klass A) eller 51A bärnstensfärgat glas
  • Eliminera urlakning av joner
  • Ge konsekvent pH för provets lagringstid
  • Med skruvlock i polypropen med öppen topp och PTFE/silikonsepta
  • Praktisk förpackning för förråd eller laboratorieskåp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 8 ml
Septum Röd PTFE/vit silikon
Volym (engelska) 2.125 dr.
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp) med septum
Höjd (metrisk) 60 mm
Stängningsstorlek 15-425