Läs mer
Thermo Scientific™ National Headspace-flaskor
Volym (metrisk):
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Headspace Vials uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer.
- Borosilikatglas typ 1
- Genomskinliga glasflaskor med 20 mm krympförseglingsfinish är designade för att passa de flesta autosamplare för headspace
- Flaskor med platt botten maximerar uppvärmningseffektiviteten när de används med botten
- Ampuller med rund botten hanteras lättare av robotarmar som lyfter flaskan från brickan
- Rundbottenflaskor fördelar det inre trycket som skapas vid höga temperaturer över glasytan
- Fasad kantfinish har en robust kant som trycks in i skiljeväggen för en mer effektiv tätning
Kompatibilitet
- Flaskor med platt botten har en längre hals för passform Carlo Erba™ och Agilent™ enheter
- Rundbottenflaskor är designade för Perkin Elmer™ , Tekmar™ och Varian™ enheter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 20 ml; platt botten; Fasad kant |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Hals stil | Fasad |
| Basstil | Platt botten |
| Förslutningstyp | Crimp Cap |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | Carlo Erba™ och Agilent™ Enheter |