Läs mer
Thermo Scientific™ Manuella Crimpers och Decrimpers för renrum
Produktkod. 15277298
Change view
Storlek:
11 mm
13 mm
20 mm
Typ:
Manuell decrimper
Precision Crimper
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ Förpackningsstorlek
15277298 13 mm Precision Crimper Varje
15200379 11 mm Precision Crimper Varje
15267298 11 mm Manuell decrimper Varje
15210379 13 mm Manuell decrimper Varje
15220379 20 mm Manuell decrimper Varje
15217308 20 mm - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15277298 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C4013100SS
Beräknad leverans: 18-11-2026
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador.
Uppnå säkra, repeterbara krympningar eller ta bort tätningar med minimerad risk för skador när du använder rostfritt stål Thermo Scientific™ National Manual Crimpers och Decrimpers.
Crimpers ger en reproducerbar, säker förslutning av flaskan; decrimpers möjliggör enkel borttagning av aluminiumtätningar utan att gå sönder.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal per förpackning 1 st.
Typ Precision Crimper
För användning med (utrustning) Aluminiumtätning
Storlek 13 mm
För användning med (applikation) Industriell kromatografi
Produktlinje Nationell
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.