Läs mer
Thermo Scientific™ National Microvolume Inserts genomskinlig flaska 0,35 ml
Beskrivning
- Tillverkad av överlägsen kvalitet 33 expansion borosilikat klar typ 1, klass A glas
- 13 mm crimp/snap-ring finish för användning med 13 mm aluminium tätningar eller Kim-Snap Stängningar
- Autosampler-kompatibilitet inkluderar Dionex , Shimadzu , Spark Holland , Varian , VWR (Merck)/Hitachi , och Waters (Wisp 48 Position Carousel).
- Självjusterande Polyspring™ Insatserna har en polyetenfjäder för att centrera botten av insatsen som ger en kudde mot nålkontakt
- Precisionsspetsinsatser tillåter maximal provextraktion
- Använd metallfjäder med insatser som saknar Polyspring
- Beställ kepsar separat
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Single-us |
| Antal per förpackning | 100 |
| Förpackningstyp | 1 paket med 1000 |
| Volym (metrisk) Rest | 8 µL |
| Basstil | Platt botten |
| Produktlinje | SureSTART nivå 3 |
| Volym (metrisk) Totalt | 0.35 mL |
| Volym (metrisk) Användbar | 0.3 mL |
| Visa mer |