Läs mer
Thermo Scientific™ National Scientific ASM Vials
Färg:
Amber
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
- Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together
- Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
- Patched
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Diameter (metrisk) öppning | 9 mm |
| Färg | Amber |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | Bonded Clear PTFE/Clear Silicone |
| Antal per förpackning | 100 |