Läs mer
Thermo Scientific™ National Scientific Polyethylene SepCap™ Cap
Typ:
12 x 32 ersättningsförslutning
Closure for Shell Vials
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Natural color
- Polyethylene with 0.010 in. built-in septa
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Closure for Shell Vials |