Läs mer
Thermo Scientific™ National Scientific PTFE/Silicone Seals
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- PTFE/Silicone construction
- 20mm dia.
- Open seal
- Silicone septa
- Supplied in packs of 1,000
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Silicone |
| Kvantitet | 1000/Cs. |