Läs mer
Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa
Förslits:
Ja
Nej
Stängningsstorlek:
10-425
13-425
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Effektivt eliminera septa push-through med Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa.
- Septa- och polypropenlock sammanfogade för ett integrerat system
- Eliminerar septa push-through
- Finns med val av GPI-trådstorlekar och förinställda septa för enklare tunn nålpenetration
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Svart; Bonded Red 0,005 tum. PTFE/Vit Silikon Septa; GPI-gängfinish: 8-425 |
| Färg | Svart |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Septum | Bonded röd PTFE/vit silikon, 0,005 tum. |
| Produktlinje | Nationell |
| Stängningsstorlek | 8-425 |