Läs mer
Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa
Förslits:
Ja
Nej
Stängningsstorlek:
10-425
13-425
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Effektivt eliminera septa push-through med Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa.
- Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
- Eliminates septa push-through
- Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Black; Bonded Preslit Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 13-425 |
| Material | PTFE, Silicone, Polypropylene |
| Förslits | Ja |
| Septum | Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in. |
| Produktlinje | National |
| Stängningsstorlek | 13-425 |