Läs mer
Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa
Produktkod. 12413678
Förslits:
Ja
Nej
Stängningsstorlek:
10-425
13-425
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12413678
Brand: Thermo Scientific™ C401068A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Effektivt eliminera septa push-through med Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa.
Effektivt eliminera septa push-through med Thermo Scientific™ Nationella skruvgängade kapsyler med bunden septa.
  • Septa and polypropylene caps bonded together for an integral system
  • Eliminates septa push-through
  • Available with choice of GPI thread sizes and preslit septa for easier thin-gauge needle penetration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Black; Bonded Red 0.005 in. PTFE/White Silicone Septa; GPI Thread Finish: 10-425
Färg White, Black
Material PTFE, Silicone, Polypropylene
Förslits Nej
Septum Bonded Red PTFE/White Silicone, 0.005 in.
Produktlinje National
Stängningsstorlek 10-425