Läs mer
Thermo Scientific™ Nationella silaniserade provflaskor
Volym (metrisk):
8 ml
12 ml
40 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials är konstruerade av överlägsen kvalitet borosilikat klart eller bärnstensfärgat glas.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Clear; 40mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Höjd (metrisk) | 95 mm |
| Stängningsstorlek | 24-400 |