Läs mer
Thermo Scientific™ Nationella silaniserade provflaskor
Produktkod. p-4526569
Volym (metrisk):
8 ml
12 ml
40 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 12468686
Brand: Thermo Scientific™ B7999S12A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials är konstruerade av överlägsen kvalitet borosilikat klart eller bärnstensfärgat glas.
Thermo Scientific™ National Silanized Sample Vials är konstruerade av överlägsen kvalitet borosilikat klart eller bärnstensfärgat glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Bärnsten; 12 ml
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 12 ml
Höjd (metrisk) 65 mm
Stängningsstorlek 15-425