Läs mer
Thermo Scientific™ National Target engångssprutor av plast
Produktkod. 10313015
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 mL
20 ml
30 ml
50 ml
Produkttyp:
Luer-lok spruta
Luer-lokSprutan
Luer-slip spruta
Luer-slip-spruta
Luer-slipspruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10313015
Brand: Thermo Scientific™ S751030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa engångssprutor av helt plast för att dispensera små volymer vätskor eller för att tryckfiltrera genom våra sprutfilter.
Dispensera och filtrera små volymer vätskor med dessa engångssprutor, som används med Thermo Scientific™ Titan3™ eller Thermo Scientific™ Target2™ sprutfilter. Thermo Scientific™ National Target engångssprutor i plast är ett idealiskt val för alla sprutfilterapplikationer. Dessa engångssprutor har tvådelad konstruktion med polypropencylindrar och polyetenkolvar. Detta eliminerar behovet av gummi- eller syntetiska kolvpackningar och kräver inget silikon- eller oljesmörjmedel i cylindern.
  • Choose Luer-Slip or Luer Lock syringes, in capacities ranging from 1 to 50mL
  • Nonsterile
  • Bulk packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyethylene (Plunger), Polypropylene (Barrel)
Beskrivning Luer-Slip Syringes; 30mL Capacity
Produkttyp Luer-slip-spruta
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 30 ml
Produktlinje National Target
För användning med (utrustning) Syringe Filter
Anslutningstyp Luer Lock
Sterilitet Non-sterile
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.