Läs mer
Thermo Scientific™ National Target engångssprutor av plast
Produktkod. 10608435
Volym (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Produkttyp:
Luer-lok spruta
Luer-lokSprutan
Luer-slip spruta
Luer-slip-spruta
Luer-slipspruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
Produktkod. 10608435
Brand: Thermo Scientific™ S75103
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Använd dessa engångssprutor av helt plast för att dispensera små volymer vätskor eller för att tryckfiltrera genom våra sprutfilter.
Dispensera och filtrera små volymer vätskor med dessa engångssprutor, som används med Thermo Scientific™ Titan3™ eller Thermo Scientific™ Target2™ sprutfilter. Thermo Scientific™ National Target engångssprutor i plast är ett idealiskt val för alla sprutfilterapplikationer. Dessa engångssprutor har tvådelad konstruktion med polypropencylindrar och polyetenkolvar. Detta eliminerar behovet av gummi- eller syntetiska kolvpackningar och kräver inget silikon- eller oljesmörjmedel i cylindern.
  • Välj Luer-Slip eller Luer Lock-sprutor, i kapaciteter från 1 till 50 ml
  • Icke steril
  • Bulkpackad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten (kolv), Polypropen (fat)
Beskrivning Luer-Slip-sprutor; 3 ml kapacitet
Produkttyp Luer-slip spruta
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 3 ml
Produktlinje Nationellt mål
För användning med (utrustning) Sprutfilter
Anslutningstyp Luer lock
Sterilitet Icke-steril
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.