Läs mer
Thermo Scientific™ National Target engångssprutor av plast
Beskrivning
Dispensera och filtrera små volymer vätskor med dessa engångssprutor, som används med Thermo Scientific™ Titan3™ eller Thermo Scientific™ Target2™ sprutfilter. Thermo Scientific™ National Target engångssprutor i plast är ett idealiskt val för alla sprutfilterapplikationer. Dessa engångssprutor har tvådelad konstruktion med polypropencylindrar och polyetenkolvar. Detta eliminerar behovet av gummi- eller syntetiska kolvpackningar och kräver inget silikon- eller oljesmörjmedel i cylindern.
- Välj Luer-Slip eller Luer Lock-sprutor, i kapaciteter från 1 till 50 ml
- Icke steril
- Bulkpackad
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten (kolv), Polypropen (fat) |
| Beskrivning | Luer-Lok sprutor; 5 ml kapacitet |
| Produkttyp | Luer-lokSprutan |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| Produktlinje | Nationellt mål |
| För användning med (utrustning) | Sprutfilter |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Sterilitet | Icke-steril |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.