Läs mer
Thermo Scientific™ Nationell Target™ Sammansatta satser för injektionsflaska, lock och septum
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits inkluderar injektionsflaskor med förmonterade lock och septa, allt förpackat i praktiska brickor eller polypåsar.
- Monterade kit inkluderar 100 injektionsflaskor med förmonterade lock och septa
- Förpackad i praktiska ampullbrickor med genomskinliga lock eller i polypåsar
- Flaskorna är staplingsbara för enkel förvaring
- Flaskor håller flaskor upprätt för enkel fyllning och underhåll av provordning
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Ljusblå |
| Beskrivning | Klart glas; Ljusblå mössa; PTFE/Silicon Förslits septum |
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Förslits | Ja |
| Septum | Blå PTFE/Vit silikon, förslits |
| Markeringspunkt | Nej |