Läs mer
Thermo Scientific™ National Target™ Snap-It™ Kits
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Klart
Färg:
Klart
Septum:
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon, förslitsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Target Snap-It Convenience Kits provide vials and Snap-it caps with prefitted septa in storage trays.
- 2mL,12 × 32mm vials
- Choice of vial and preassembled seals with septa
- Packaged in two compartment benchtop storage trays
- Include matched quantities of vials and Snap-It caps with prefitted septa
- All items remain dust-free
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Beskrivning | Clear Glass ID; Septum: PTFE/Silicone, Pre-Slit |
| Färg | Klart |
| Material | PTFE, Silicone |
| Förslits | Yes |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silikon, förslitsad |
| Stängningsmaterial | PTFE, Silicone |
| Markeringspunkt | Ja |