Läs mer
Thermo Scientific™ National Target™ Unassembled Vial, Cap and Septum Convenience Kits
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Septum:
PTFE-
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, förslitsad
PTFE/Silikon/PTFE
Färg:
Bärnsten
Klart
Material:
Glas
Silaniserat glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Keep vials, caps and septa within easy reach and dust free with Thermo Scientific™ National Target Unassembled Convenience Kits.
- Two-compartment benchtop storage tray
- I-D™ vials feature write-on patch with graduations
- All items remain handy and dust-free
- Caps with septa are not attached to vials (packed in separate polybag)
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Light Blue |
| Färg (sigill) | Red/White/Red |
| Beskrivning | Clear Glass; ID patch; Light Blue Cap, Red PTFE/White Silicone/Red PTFE Septum; 2mL |
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Förslits | No |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Septum | PTFE/Silikon/PTFE |
| Markeringspunkt | Ja |