Läs mer
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified™ Vial Kits
Volym (metrisk):
1 ml
4 ml
Stängningsmaterial:
Bunden PTFE, silikon
Polyeten
Förslutningstyp:
SepCap
Skruvlock
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Unassembled Certified Vial Kits provide extra assurance that time after time, the product upholds rigorous manufacturing standards.
- Fully lot tested for HPLC and GC analysis
- Certificate of Conformance in every pack
- Bonded caps to prevent septa push-through
- Clear Type 1, 33 expansion borosilicate glass or amber Type 2, 51 expansion borosilicate glass
- Available with or without ID patch
- Fixed micro vials or inserts for limited-volume sampling
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Certified 4mL Amber Glass Screw-top Vial Kit, 13-425 Screw Thread, Bonded PTFE/Silicone, Pre-slit Closure |
| Färg | Bärnsten |
| Material | PTFE, Silica Glass |
| Förslits | Yes |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| Septum | PTFE/Silica |
| Stängningsmaterial | Bunden PTFE, silikon |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Stängningsstorlek | 13-425 |