Läs mer
Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial™ Vialsatser med bred öppning
Produktkod. 10177424
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
Septum:
PTFE/RR med C4011-630-insats
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon
Röd PTFE/vit silikon
Färg:
Bärnsten
Klart
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10177424
Brand: Thermo Scientific™ C401192AW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Håll alla flaskor och kompatibla crimptätningar till hands och dammfria med Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial Vialsatser med bred öppning.
Håll alla flaskor och kompatibla crimptätningar till hands och dammfria med Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial Vialsatser med bred öppning.
  • Two-compartment benchtop storage tray
  • Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Silver
Beskrivning Amber Glass; ID patch; Silver Seal, PTFE/Silicone Septum; 2mL
Färg Bärnsten
Material PTFE, Silicone
Volym (metrisk) 2 ml
Septum PTFE/Silikon
Hals stil Bred
Stängningsmaterial Aluminum
Markeringspunkt Yes