Läs mer
Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial™ Vialsatser med bred öppning
Produktkod. 10188914
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
Septum:
PTFE/RR med C4011-630-insats
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon
Röd PTFE/vit silikon
Färg:
Bärnsten
Klart
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10188914
Brand: Thermo Scientific™ C401192
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll alla flaskor och kompatibla crimptätningar till hands och dammfria med Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial Vialsatser med bred öppning.
Håll alla flaskor och kompatibla crimptätningar till hands och dammfria med Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial Vialsatser med bred öppning.
  • Förvaringsfack i två fack
  • Inkludera matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Silver
Beskrivning Klart glas; Fenollock, PTFE/Silicon Septum; Silvertätning, PTFE/Silicon Septum; 2 ml
Färg Klart
Material PTFE, Silikon
Volym (metrisk) 2 ml
Septum Röd PTFE/vit silikon
Hals stil Standard
Stängningsmaterial Aluminium