Läs mer
Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial™ Vialsatser med bred öppning
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
Septum:
PTFE/RR med C4011-630-insats
PTFE/Rött gummi
PTFE/Silikon
Röd PTFE/vit silikon
Färg:
Bärnsten
Klart
Hals stil:
Bred
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Beskrivning
Håll alla flaskor och kompatibla crimptätningar till hands och dammfria med Thermo Scientific™ Nationell Omonterad Target LoVial Vialsatser med bred öppning.
- Two-compartment benchtop storage tray
- Include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Silver |
| Beskrivning | Amber Glass; ID patchSilver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 4mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | PTFE, Rubber |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| Septum | PTFE/Rött gummi |
| Hals stil | Bred |
| Stängningsmaterial | Aluminum |
| Markeringspunkt | Yes |