Läs mer
Thermo Scientific™ National Vial Crushers
Typ:
Manuell bänkflaskkross
Pneumatisk bänkmonterad flaskkross
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Minska kostnaderna för avfallshantering genom att minska den totala mängden avfall med Thermo Scientific™ National Vial Crusher.
- Bryter och separerar vätska från alla 1 mL till 100 mL flaskor och ampuller
- Kan bearbeta cirka 5000 2 ml flaskor per timme
- Säker användning i ett dragskåp eller anslut till ett vakuum för begränsad exponering för brandfarliga eller giftiga ångor
- Miljömässigt ansvarsfull avfallshantering —krossat glas separeras automatiskt från lösningsmedel för separat omhändertagande
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Manuell bänkflaskkross, 241/2H x 81/2W x 231/2 tum. D |
| Produktlinje | Nationell |
| Typ | Manuell bänkflaskkross |