Läs mer
Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 SEC-kolumn för onlineprovberedning
Produktkod. 17884961 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
17884961 50 mm Varje
1 options
Produktkod. 17884961 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 43803052130
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför Native-MS-analys av biomakromolekyler med NativePac OBE-1 SEC Column designad för snabbt utbyte av icke-flyktiga buffertkomponenter med en flyktig buffert.
De Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 Column är en SEC-kolonn (Size Exclusion Chromatography) utformad för snabbt utbyte av icke-flyktiga buffertkomponenter med en flyktig buffert för Native-MS-analys av biomakromolekyler. De små porerna i den stationära SEC-fasen maximerar separationen av de icke-flyktiga komponenterna från provet av intresse, medan den korta kolonnlängden minimerar analystiderna till mindre än 2 minuter. Ett smalt kolumn-ID möjliggör användning av låga flödeshastigheter för detektering av hög känslighet och maximerar drifttiden genom att minimera buffertförbrukningen.
Kolumnen NativePac OBE-1 SEC för onlineprovberedning erbjuder följande funktioner:
  • OBE-kolonn för screening av proteinmolekylvikt och struktur
  • Snabbt utbyte av icke-flyktiga buffertkomponenter med en flyktig buffert för Native-MS-analys
  • Kort kolumnlängd minimerar analystider och buffertförbrukning
  • Smalt kolumn-ID möjliggör låga flödeshastigheter för hög känslighet
  • Liten SEC stationär fas porstorlek maximerar separationen av icke-flyktiga komponenter från prover av intresse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 1450 psi (100 bar)
Partikelform Sfärisk
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 80Å
Stationär fas Proprietär Diol
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Buffertbyte online
Fas Storleksexkludering