Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 3 till 12 %, 1,0 mm
Produktkod. 10064012
Change view
Wells:
10-brunn
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
10064012 10-brunn Varje
10024112 15-brunn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10064012 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BN1001BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2465.00 SEK
    2045.65 SEK / Paket med 10
    Save 419.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
En låda med 10 geler
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System är ett prefabricerat minigelsystem av polyakrylamid som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet.
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System är ett prefabricerat minigelsystem av polyakrylamid som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. Den är baserad på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell inhemsk elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Funktioner av NativePAGE Bis-Tris Gel System inkluderar:
• Brett molekylviktsupplösningsområde , från 15– 10 000 kDa
•Neutral-pH-separation , som bättre bevarar det naturliga tillståndet av proteinkomplex
•Upplösning av alla proteiner i gelén oavsett deras isoelektriska punkt (pI)
•Förmåga att analysera membran-proteinkomplex i deras naturliga konformationer
•Möjlighet att få bättre upplösning än med traditionell tris-glycin-nativ elektrofores
Hur NativePAGE Bis-Tris Gels fungerar
I SDS-PAGE fungerar SDS som en laddningsförskjutningsmolekyl som denaturerar proteiner genom att ge dem en negativ nettoladdning och gör det möjligt för proteiner att migrera mot anoden. BN PAGE använder Coomassie G-250 som laddningsförskjutningsmolekylen, som binder till proteiner och ger en negativ nettoladdning samtidigt som proteinerna bibehålls i deras icke-denaturerade, naturliga tillstånd. Det nästan neutrala pH-värdet för NativePAGE Bis-Tris Gel System ger maximal stabilitet för både proteinerna och gelmatrisen, vilket resulterar i en mycket känslig metod för analys av naturliga membran-proteinkomplex och erbjuder överlägsen bandupplösning jämfört med traditionella Tris-glycin gelsystem.
För att överföra proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE Transferbuffertar för traditionella våtöverförings- och PVDF-membran. De NuPAGE överföringsbuffert upprätthåller den neutrala pH-miljön som etablerats under elektrofores. Nitrocellulosamembran är inte kompatibla för blotting eftersom membranet kommer att binda Coomassie G-250 färgar mycket tätt. Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Invitrogen Power Blotter (PB0013) eller snabb torröverföring med hjälp av iBlot 2 Gelöverföringsanordning (IB21001) med PVDF-membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 3 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Rekommenderade applikationer Inföding
Provladdningsvolym Upp till 25μ L
Separationsintervall 30 till 10 000 kDa
Separationstyp Inföding
Wells 10-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Förvaringskrav Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje NativePAGE
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank