Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 3 till 12 %, 1,0 mm
Produktkod. 12126600
Change view
Wells:
15-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
12126600 15-brunn Varje
1 options
Produktkod. 12126600 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BN2012BX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 SEK
    2322.65 SEK / Paket med 10
    Save 122.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System är ett prefabricerat minigelsystem av polyakrylamid som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet.
Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Proteingeler är prefabricerade polyakrylamid-minigeler som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. De är baserade på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell naturlig elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Proteingeler är prefabricerade polyakrylamid-minigeler som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. De är baserade på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell naturlig elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Funktioner av NativePAGE Bis-Tris Protein geler inkluderar:
  • Brett molekylviktsupplösningsområde på 15 10 000 –kDa
  • Neutral-pH-separation , som bättre bevarar det naturliga tillståndet av proteinkomplex
  • Upplösning av alla proteiner oavsett deras isoelektriska punkt (pI)
  • Förmåga att analysera membran-proteinkomplex i deras naturliga konformationer
  • Förmåga att få bättre upplösning än med traditionell tris-glycin-nativ elektrofores
Hur NativePAGE Bis-Tris Proteingeler fungerar
I SDS-PAGE fungerar SDS som en laddningsförskjutningsmolekyl som denaturerar proteiner genom att ge dem en negativ nettoladdning och gör det möjligt för proteiner att migrera mot anoden. BN PAGE använder Coomassie G-250 som laddningsförskjutningsmolekylen, som binder till proteiner och ger en negativ nettoladdning samtidigt som proteinerna bibehålls i deras icke-denaturerade, naturliga tillstånd. Det nästan neutrala pH-värdet för NativePAGE Bis-Tris Proteingeler ger maximal stabilitet för både proteinerna och gelmatrisen, vilket resulterar i en mycket känslig metod för analys av naturliga membran-proteinkomplex och erbjuder överlägsen bandupplösning jämfört med traditionella Tris-glycingelsystem.
För att överföra proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE överföringsbuffertar för traditionella våtöverförings- och PVDF-membran. NuPAGE överföringsbuffertar upprätthåller den neutrala pH-miljön som etablerats under elektrofores. Nitrocellulosamembran är inte kompatibla för blotting eftersom membranet kommer att binda Coomassie G-250 färgar mycket tätt. Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Power Blotter (kat. nr. PB0013) eller snabb torr överföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsanordning (IB31001) med PVDF-membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Gel Procent 3 till 12 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Provladdningsvolym Upp till 15μ L
Separationsintervall 30 till 10 000 kDa
Separationstyp Inföding
Wells 15-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje NativePAGE
För användning med (utrustning) XCell SureLock Mini-cell
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.