Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4 till 16 %, 1,0 mm
Produktkod. 10144993
Change view
Wells:
10-brunn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
10144993 10-brunn Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Catalog No. 10144993 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BN2111BX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 SEK
    2273.65 SEK / Paket med 10
    Save 171.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Gel System är ett prefabricerat minigelsystem av polyakrylamid som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet.
Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Proteingeler är prefabricerade polyakrylamid-minigeler som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. De är baserade på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell naturlig elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Proteingeler är prefabricerade polyakrylamid-minigeler som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. De är baserade på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell naturlig elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Funktioner av NativePAGE Bis-Tris Protein geler inkluderar:
  • Brett molekylviktsupplösningsområde på 15 10 000 –kDa
  • Neutral-pH-separation , som bättre bevarar det naturliga tillståndet av proteinkomplex
  • Upplösning av alla proteiner oavsett deras isoelektriska punkt (pI)
  • Förmåga att analysera membran-proteinkomplex i deras naturliga konformationer
  • Förmåga att få bättre upplösning än med traditionell tris-glycin-nativ elektrofores
Hur NativePAGE Bis-Tris Proteingeler fungerar
I SDS-PAGE fungerar SDS som en laddningsförskjutningsmolekyl som denaturerar proteiner genom att ge dem en negativ nettoladdning och gör det möjligt för proteiner att migrera mot anoden. BN PAGE använder Coomassie G-250 som laddningsförskjutningsmolekylen, som binder till proteiner och ger en negativ nettoladdning samtidigt som proteinerna bibehålls i deras icke-denaturerade, naturliga tillstånd. Det nästan neutrala pH-värdet för NativePAGE Bis-Tris Proteingeler ger maximal stabilitet för både proteinerna och gelmatrisen, vilket resulterar i en mycket känslig metod för analys av naturliga membran-proteinkomplex och erbjuder överlägsen bandupplösning jämfört med traditionella Tris-glycingelsystem.
För att överföra proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE överföringsbuffertar för traditionella våtöverförings- och PVDF-membran. NuPAGE överföringsbuffertar upprätthåller den neutrala pH-miljön som etablerats under elektrofores. Nitrocellulosamembran är inte kompatibla för blotting eftersom membranet kommer att binda Coomassie G-250 färgar mycket tätt. Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Power Blotter (kat. nr. PB0013) eller snabb torr överföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsanordning (IB31001) med PVDF-membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Gel Procent 4 till 16 %
Gel storlek Mini
Gel Tjocklek 1.0 mm
Gel typ Bis-Tris
Provladdningsvolym Upp till 25μ L
Separationsintervall 15 till 10 000 kDa
Separationstyp Inföding
Wells 10-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 geler (1 låda)
Frakt skick Våt is
Längd (metrisk) 8 cm
Bredd (metrisk) 8 cm
Produktlinje NativePAGE
För användning med (utrustning) Mini Gel-tank
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.