Läs mer
Invitrogen™ NativePAGE™ Bis-Tris Mini Protein Gels, 4 till 16 %, 1,0 mm
Beskrivning
Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Proteingeler är prefabricerade polyakrylamid-minigeler som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. De är baserade på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell naturlig elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Invitrogen NativePAGE Bis-Tris Proteingeler är prefabricerade polyakrylamid-minigeler som ger känslig, högupplöst analys av naturliga proteiner och proteinkomplex för molekylmassauppskattningar och bedömning av renhet. De är baserade på den blå naturliga polyakrylamidgelelektrofores-tekniken (BN PAGE) utvecklad av Schägger och von Jagow, som övervinner begränsningarna med traditionell naturlig elektrofores genom att tillhandahålla ett nästan neutralt drift-pH och tvättmedelskompatibilitet.
Funktioner av NativePAGE Bis-Tris Protein geler inkluderar:
- Brett molekylviktsupplösningsområde på 15 10 000 –kDa
- Neutral-pH-separation , som bättre bevarar det naturliga tillståndet av proteinkomplex
- Upplösning av alla proteiner oavsett deras isoelektriska punkt (pI)
- Förmåga att analysera membran-proteinkomplex i deras naturliga konformationer
- Förmåga att få bättre upplösning än med traditionell tris-glycin-nativ elektrofores
Hur NativePAGE Bis-Tris Proteingeler fungerar
I SDS-PAGE fungerar SDS som en laddningsförskjutningsmolekyl som denaturerar proteiner genom att ge dem en negativ nettoladdning och gör det möjligt för proteiner att migrera mot anoden. BN PAGE använder Coomassie G-250 som laddningsförskjutningsmolekylen, som binder till proteiner och ger en negativ nettoladdning samtidigt som proteinerna bibehålls i deras icke-denaturerade, naturliga tillstånd. Det nästan neutrala pH-värdet för NativePAGE Bis-Tris Proteingeler ger maximal stabilitet för både proteinerna och gelmatrisen, vilket resulterar i en mycket känslig metod för analys av naturliga membran-proteinkomplex och erbjuder överlägsen bandupplösning jämfört med traditionella Tris-glycingelsystem.
För att överföra proteiner till ett membran rekommenderar vi att du använder NuPAGE överföringsbuffertar för traditionella våtöverförings- och PVDF-membran. NuPAGE överföringsbuffertar upprätthåller den neutrala pH-miljön som etablerats under elektrofores. Nitrocellulosamembran är inte kompatibla för blotting eftersom membranet kommer att binda Coomassie G-250 färgar mycket tätt. Alternativt kan snabb halvtorr överföring göras med hjälp av Power Blotter (kat. nr. PB0013) eller snabb torr överföring med hjälp av iBlot 3 Gelöverföringsanordning (IB31001) med PVDF-membran.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 °C till 8 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (utrustning) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-cell |
| Gel Procent | 4 till 16 % |
| Gel storlek | Mini |
| Gel Tjocklek | 1.0 mm |
| Gel typ | Bis-Tris |
| Provladdningsvolym | Upp till 25μ L |
| Separationsintervall | 15 till 10 000 kDa |
| Separationstyp | Inföding |
| Wells | 10-brunn |
| Visa mer |
Endast för forskning.