Läs mer
Fisherbrand™ Snap-on kapsyler av naturligt polyeten
Produktkod. 15344789 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15344789 22 mm Paket med 300
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15344789
Beräknad leverans: 15-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Knäpps fast på provflaskor med rullad glas. Fisherbrand™ Naturlig polyeten Snap-on Caps är gjorda av naturlig polyeten.
  • Naturlig polyetenkonstruktion
  • Knäpps fast på provflaskor med rullad kant
  • Levereras i kvantiteter om 300
  • Flaskor säljs separat
Specifikationer
Stängningsstorlek 22 mm
Material Polyeten
Färg Naturlig
Formatera Snap-on
Kvantitet 300/Pk.
För användning med (utrustning) Provflaskor med rullad glas