Läs mer
Cole-Parmer™ Naturlig, vridbar kolvborste
Produktkod. 13466028 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
609,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
13466028 609,6 mm Varje
1 options
Produktkod. 13466028 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8455055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    970.15 SEK / Paket med 1
    Save 54.85 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Rengör enkelt flaskor och flaskor med denna naturliga kolvborste med vridhuvud.
  • Tillverkad med naturliga borst, borsten kommer inte att repa glaset.
  • Borsten passar en 2-1/3 tum standard konisk hals med ett 13 tums handtag av lövträ.
Specifikationer
Produkttyp Kolvborste
Handtagsmaterial Trä
Tips Typ Inbunden borstspets
Färg Naturlig
Diameter (engelska) Borst 1,75 tum
Diameter (metrisk) borst 44.45 mm
För användning med (applikation) Enkelt att rengöra flaskor och flaskor
Längd (engelska) Handtag 24 tum
Längd (metrisk) 609,6 mm
Längd (metriskt) handtag 609.6 mm
Kvantitet 1 st