Läs mer
Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller
Produktkod. 10207842 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10207842 10 l Varje
1 options
Produktkod. 10207842 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer ONE10B02681
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 l
Temperaturområde 5°C to 200°C
Typ Oil Bath
Material Stainless Steel
Garanti 3 Years
Längd (metrisk) 578 mm
Bredd (metrisk) 356 mm
Höjd (metrisk) 238 mm
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz 1.2 W
Spänning 230 V
Wattal 1.2 w
Frekvens 50/60 Hz