Läs mer
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftssterilisator med SingleDISPLAY
Produktkod. 12815853 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12815853
Brand: Memmert™ SN260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterilisera en mängd olika behållare och instrument med denna varmluftssterilisator. Memmert™ Naturliga varmluftssterilisatorer med SingleDISPLAY tillåter justering av förvärmd friskluftsblandning med luftventilkontroll i steg om 10 %. Säkrare än desinfektion.
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • SingleDISPLAY tillhandahåller adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Justera temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftluckans läge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC
Kapacitet (metrisk) 256 L
Typ Naturlig varmluftssterilisator
Visa TFT
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat
Material Rostfritt stål, stål
Modell SN260
Mått (L x B x H) 824 x 1183 x 500 mm
Längd (metrisk) 684 mm
Bredd (metrisk) 824 mm
Bredd (metrisk) Interiör 640 mm
Höjd (metrisk) 1183 mm
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (metriskt) 684 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Fraktvikt (metrisk) 110 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1800/3400 W
Frekvens 50/60 Hz