Läs mer
Memmert™ Naturlig konvektion varmluftssterilisator med SingleDISPLAY
Produktkod. 12895843 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12895843 108 l Varje
12805853 161 l Varje
12815853 256 l Varje
12875843 32 l Varje
12825853 449 l Varje
12865843 53 l Varje
12885843 74 l Varje
12835853 749 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12895843 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer SN110
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Sterilisera en mängd olika behållare och instrument med denna varmluftssterilisator. Memmert™ Naturliga varmluftssterilisatorer med SingleDISPLAY tillåter justering av förvärmd friskluftsblandning med luftventilkontroll i steg om 10 %. Säkrare än desinfektion.
  • Tyska, engelska, spanska, franska, polska, tjeckiska, ungerska språkinställningar
  • SingleDISPLAY tillhandahåller adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med högupplöst TFT-färgskärm
  • Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
  • Processtiden startar inte förrän den inställda temperaturen har uppnåtts
  • Tre fritt valbara temperaturvärden
  • Justera temperatur (Celsius eller Fahrenheit), luftluckans läge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (metrisk) 108 l
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat
Modell SN110
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 864 mm
Höjd (metrisk) interiör 480 mm
Djup (metriskt) 584 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 78 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 2.2/2.8 kW
Frekvens 50/60 Hz