Läs mer
Memmert™ Naturlig varmluftssterilisator med TwinDISPLAY
Produktkod. p-8002391 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
256 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12895853
Brand: Memmert™ SF260plus
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För sterilisering av medicinskt material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrognisering
Den oumbärliga säkerhetsfunktionen för denna varmluftssterilisator: Börvärde vänta. Detta innebär att programmet för sterilisering startar först när den inställda temperaturen har uppnåtts. Denna funktion kan också användas med fritt positionerbara Pt100 temperatursensorer. Här börjar steriliseringstiden först när den inställda temperaturen har uppnåtts vid alla mätpunkter, och tillförlitlig sterilisering garanteras hela tiden.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC
Kapacitet (metrisk) 256 l
Typ Naturlig varmluftssterilisator
Visa TFT
För användning med (applikation) Används för sterilisering av medicinska material, fullständig avdödning av mycket resistenta mikroorganismer, speciell tillämpning av depyrogenisering
Inkluderar Fungerar kalibreringscertifikat
Material Rostfritt stål
Modell SN260PLUS
Mått (L x B x H) 824 x 1183 x 684 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 824 mm
Bredd (metrisk) Interiör 640 mm
Höjd (metrisk) 1183 mm
Höjd (metrisk) interiör 800 mm
Djup (metriskt) 684 mm
Djup (metrisk) interiör 500 mm
Fraktvikt (metrisk) 110 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1800/3400 W
Frekvens 50/60 Hz