Läs mer
Memmert™ Naturlig konvektion Standard inkubator med enkel skärm och pekskärm, 161 l, rostfritt stål
Produktkod. 12825883 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Spänning:
115/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12825883 115/230 V Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12825883 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer IN160
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperaturområde: 5 °C till 80 °C
Ett utbud av laboratorieinkubatorer idealiska för alla tillämpningar som kräver temperaturer upp till +80 °C, inklusive kritiska inkubationer vid +37 °C. Finjusterad styrteknik säkerställer att viktiga temperaturöverskridanden elimineras helt och att värdefulla laster värms upp särskilt försiktigt.
För att garantera optimal luftcirkulation i inkubatorkammaren, även när den är fulladdad, finns båda modelltyperna SingleDISPLAY och TwinDISPLAY med justerbar luftfläkt. Även om de unika allround-ytvärmeegenskaperna är optimalt anpassade till både naturlig konvektion och forcerad luftcirkulation, kan fläkten ändå stängas av helt och hållet för känsliga prover och för prover som inte får utsättas för luftturbulens..
  • Designen drar nytta av 65 års permanent utvecklingsarbete och massor av feedback från faktiska användarupplevelser
  • Temperaturområde upp till +80 °C
  • Åtta modellstorlekar: 30 L till 750 L
  • Två modellvarianter: SingleDISPLAY och TwinDISPLAY
  • Naturlig konvektion eller forcerad luftcirkulation N/F
  • Dubbla dörrar (invändigt glas, utvändigt rostfritt stål) för fri sikt utan att temperaturen sjunker
  • Aktivering av steriliseringsrutin via ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Arbetskammare och hölje är nästan uteslutande tillverkade av högkvalitativt, korrosionsbeständigt och lättrengörligt rostfritt stål
  • Exakt och homogen temperaturkontroll oberoende av kammarvolym och belastning
  • Ett brett utbud av alternativ för programmering och dokumentation med hjälp av gränssnitt, integrerad datalogger och AtmoCONTROL-programvara
  • Tre års garanti för apparater utom slitagedelar
  • Temperaturvärdena för alla inkubatorer mäts enligt DIN 12880: 2007-05
  • Varje inkubator är säkerhetstestad med CE-symbolen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller
Beskrivning Inkubator
Kapacitet (metrisk) 161 L
Kammarmaterial Rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 80 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa TFT-färg
Modell IN160
Antal nät 8
Temperaturnoggrannhet 0,1 °K
Temperatursensor Pt100
Mått (D x B x H) Inredning 400 x 560 x 720 mm
Mått (L x B x H) 1104 H x 745 W x 584 D mm
Bredd (metrisk) 745 mm
Bredd (metrisk) Interiör 560 mm
Höjd (metrisk) 1104 mm
Höjd (metrisk) interiör 720 mm
Djup (metrisk) interiör 400 mm
Fraktvikt (metrisk) 122 kg
Vikt (metrisk) 96 kg
Elektriska krav 115/230 V 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1.1/1.6 kW
Frekvens 50/60 Hz