Läs mer
Memmert™ Universalugn FN med naturlig konvektion& SingleDISPlAY
Produktkod. 12676977 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Antal hyllor:
3
4
5
6
8
9
14
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Antal hyllor Förpackningsstorlek
12676977 32 l 3 Varje
12686977 53 l 4 Varje
12666987 74 l 6 Varje
12686987 108 l 5 Varje
12636997 161 l 8 Varje
12676997 256 l 9 Varje
12617007 449 l 8 -
12657007 749 l 14 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 12676977 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15768.06 SEK
    14688.86 SEK / Paket med 1
    Save 1079.20 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för torkning, uppvärmning, åldring, inbränning och härdning inom forskning, vetenskap, industri och kvalitetssäkring.
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal Oven UN.
  • Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
  • Definierad och programstyrd fläkthastighet
  • Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
  • Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
  • AtmoCONTROl mjukvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroll med 2 högupplösta TFT-färgskärmar.
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Controllertyp SingleDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Typ av konvektion Naturlig
Kapacitet (metrisk) 32 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Uppvärmning ugn
Visa 1 högupplöst TFT-färgskärm (SingleDISPlAY)
För användning med (applikation) Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin
Inkluderar Dator-programvara AtmoCONTROl
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 20 kg
Modell UN30
Antal hyllor 3
Pluggtyp Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Säkerhetsfunktioner Temperaturkontroll, autodiagnostiskt system
Hyllmaterial Rostfritt stål
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturstabilitet Upp till 99,9 °C: 0,1 / från 100 °C: 0,5
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 250 x 400 x 320 mm
Mått (L x B x H) 585 x 704 x 434 mm
Längd (metrisk) 434 mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 704 mm
Höjd (metrisk) interiör 320 mm
Djup (metriskt) 434 mm
Djup (metrisk) interiör 250 mm
Fraktvikt (metrisk) 44 kg
Vikt (metrisk) 45 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1600 W
Frekvens 50/60 Hz