Läs mer
Memmert™ Universalugn FN med naturlig konvektion& TwinDISPlAY
Produktkod. 12636987 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Antal hyllor:
3
4
5
6
8
9
14
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Antal hyllor unitSize
12636987 53 l 4 Varje
12616987 32 l 3 Varje
12656987 74 l 6 Varje
12606997 108 l 5 Varje
12646997 161 l 8 Varje
12686997 256 l 9 Varje
12627007 449 l 8 Varje
12667007 749 l 14 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12636987 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer UN55plus
Idealisk för torkning, uppvärmning, åldring, inbränning och härdning inom forskning, vetenskap, industri och kvalitetssäkring.
Exakt, lätt att använda, hög kvalitet - dessa tre ord beskriver Memmert Universal ugn UNplus.
  • Modellstorlekar: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperaturjusteringsområde: upp till +300°C
  • Definierad och programstyrd fläkthastighet
  • Allround värmesystem: absolut enhetlig och exakt temperaturfördelning
  • Förvärmd frisk luft förhindrar temperaturfluktuationer
  • AtmoCONTROl mjukvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPlAY - Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroll med 2 högupplösta TFT-färgskärmar.
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), fläkthastighet, luftklaffläge, programtid, tidszoner, sommartid/vintertid
  • Övertemperaturskydd
Det tekniskt fulländade mästerverket av högkvalitativt, hygieniskt, lätt att rengöra rostfritt stål lämnar inget övrigt att önska vad gäller ventilation och styrteknik.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, DVE, EAC, GS
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/1.4301)
Controllertyp TwinDISPlAY. Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Typ av konvektion Naturlig
Kapacitet (metrisk) 53 l
Temperatur (metrisk) 20 °C till 300 °C
Typ Uppvärmning ugn
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
För användning med (applikation) Temperaturkontroll inom vetenskap, forskning och materialtester inom industrin
Inkluderar Dator-programvara AtmoCONTROl
Isolering Helt isolerad dörr i rostfritt stål med 2-punktslåsning (kompressionsdörrlås)
Material Rostfritt stål
Max. Hyllbelastning 20 kg
Modell UN55PLUS
Antal hyllor 4
Pluggtyp Nätkabel med stickpropp (tysk typ)
Säkerhetsfunktioner Temperaturkontroll, autodiagnostiskt system
Hyllmaterial Rostfritt stål
Temperaturkontroll Adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet
Temperaturstabilitet Upp till 99,9 °C: 0,1 / från 100 °C: 0,5
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Garanti 3 år
Mått (D x B x H) Inredning 330 x 400 x 400 mm
Mått (L x B x H) 585 x 784 x 514 mm
Längd (metrisk) 514 mm
Bredd (metrisk) 585 mm
Bredd (metrisk) Interiör 400 mm
Höjd (metrisk) 784 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm
Djup (metriskt) 514 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Fraktvikt (metrisk) 67 kg
Vikt (metrisk) 57 kg
Elektriska krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 115/230 V
Wattal 1700/2000 W
Frekvens 50/60 Hz