Läs mer
R&L Enterprises™ 13 mm Naturgas Bunsen brännare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
145 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bunsen brännare |
| Gastyp | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Diameter (metrisk) yttre inlopp | 9 mm |
| Höjd (metrisk) | 145 mm |
| Antal per förpackning | 5 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 1 kg |