Läs mer
Fisherbrand™ Bybass Bunsenbrännare för naturgas
Produktkod. 12842154 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
171 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12842154 171 mm Varje
1 options
Produktkod. 12842154
Beräknad leverans: 01-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller en avstängningskran för gaskontroll och pilottändningslåga.
  • Alla delar är nickelpläterade
  • Levereras med luftregulator
  • För användning med naturgas
  • Bländaröppning på 13mm
  • Total höjd 171mm
Specifikationer
Produkttyp Bypass Bunsen brännare
Gastyp Metan, Naturgas
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) yttre inlopp 9 mm
Höjd (metrisk) 171 mm
Inkluderar Gaskontroll, Pilottändningsflamma
Antal per förpackning 1 st.