Läs mer
RL Enterprises™ Naturgas mikrobrännare med Tétine-kontakt
Produktkod. 11739777 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
88 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11739777
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Gastyp Naturgas
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med (applikation) Tétine-kontakt
Höjd (metrisk) 88 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.22 kg