Läs mer
Fisherbrand™ Bunsen säkerhetsbrännare för gasol
Produktkod. 12862144 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12862144
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en flambrottsanordning som stänger av gastillförseln till brännaren inom cirka 20 sekunder efter att lågan har släckts.
  • Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren
  • För användning med naturgas/metan
  • Öppning med en diameter på 12,7 mm
Specifikationer
Gastyp Naturgas, Metan, Natural Gas
Antal per förpackning 1 st.