Läs mer
RL Enterprises™ Naturgassäkerhet Bunsenbrännare med NF-skruvande G 1/2-kontakt
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Gastyp | Metan, Naturgas |
| Material | Järn, Stål |
| Beskrivning | Förbrukning 107L/h. |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Inkluderar | NF-skruvning G 0,5 in-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 0.38 kg |