Läs mer
RL Enterprises™ Naturgassäkerhet Bunsenbrännare
Produktkod. 11759777 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
165 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11759777 165 mm Varje
1 options
Produktkod. 11759777
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en enda, kontinuerlig låga genom kontrollerad blandning av gas med luft. RL Enterprises™ Naturgassäkerhet Bunsenbrännare med NF-skruvning G 1/2-kontakt är manuellt justerbar för att kontrollera intensitet, temperatur och lågans storlek.
  • Stor, stabil bas
  • Hållbar konstruktion
  • Inbyggd luftregulator
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsbunsenbrännare
Gastyp Metan, Naturgas
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Tétine-kontakt
Höjd (metrisk) 165 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.37 kg