Läs mer
R&L Enterprises™ Semi-Micro Natural Gas Bunsen brännare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Semi-mikro brännare |
| Gastyp | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Diameter (metrisk) yttre inlopp | 9 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 0.22 kg |