Läs mer
Kautex™ LDPE-flaskor med bred mun, serie 303
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Hals-ID (metrisk):
23.8 mm
30.8 mm
39.2 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för flexibilitet och seghet
- Naturlig genomskinlig färg, runda flaskor
- Lätt att fylla och rengöra
- Idealisk för dispensering, sändning av prover, lim, transport och förvaring
- Inkluderar läckagesäker skruvförslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| För användning med (applikation) | Dispensering, sändning av prover, postning, transport, förvaring |
| Form | Rund |
| Inkluderar | Stängning |
| Material | LDPE |
| Hals-ID (metrisk) | 39.2 mm |
| Ersättningsförslutning | Skruvförslutning LDPE |
| Kvantitet | 1 st |
| Graderad | Nej |
| Höjd (metrisk) | 173 mm |
| Visa mer |