Läs mer
Masterflex™ Naturlig polypropen hullingar
För användning med:
3/4 tum slang ID
3/8 tum slang ID
Form:
Rak
T-form
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
- Inga läckor, flödesbegränsningar eller kostsamma stillestånd
- Idealisk för lågtrycksapplikationer, vanligtvis upp till 30 psi (2 bar)
- Ger kemikalieresistens för lång livslängd
- Finns i raka och T-formade konfigurationer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | 3/4 tum slang ID |
| Förpackningsmängd | 5-pack |
| Motståndsegenskaper | Kemisk beständighet |
| Portstorlek | 9/16 tum. (14,29 mm) öppning; 3-11/32 x 31/32 tum. |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid, Gamma |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |
| Form | Rak |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |