Läs mer
Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors
Produktkod. 11781966
Change view
Trådstorlek:
1/4-18 UNF utvändig gänga
1/4-28 NPT-utvändig gänga
1/8-27 NPT-utvändig gänga
Portstorlek:
1/4 tum Hulling
3/16 tum Hulling
5/32 tum Hulling
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Portstorlek unitSize
11781966 1/4-28 NPT-utvändig gänga 1/4 tum Hulling Paket med 25
11791976 1/4-18 UNF utvändig gänga 3/16 tum Hulling Paket med 25
11731966 1/8-27 NPT-utvändig gänga 5/32 tum Hulling Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11781966 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer CGA50PR0
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Use these fittings for a wide range of applications. Ark Plas Products™ Natural Polypropylene Commercial Grade Threaded Straight Connectors are designed as a low cost alternative with high end performance.
  • Economic and reliable
  • Up to 125 psi without clamp
  • Contain recycled runner material
  • Available in Natural Nylon or Natural Polypropylene
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Polypropylene
Förpackningsmängd 25 Pack
Portstorlek 1/4 tum Hulling
Trådstorlek 1/4-28 NPT-utvändig gänga
Form Straight
Färg Natural
Produkttyp Threaded Straight Connector